Få mere at vide
Risedronsyre natriumsalt, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Risedronic acid sodium salt |
| Mængde | 250 mg |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vandig opløsning: opløselig. Andre opløseligheder: uopløselig i ethanol |
| Formel vægt | 305.1 |