Få mere at vide
Risedronic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 17961176
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17961176 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17961176 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0777.090025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Risedronic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Risedronic Acid
CAS 105462-24-6
Analyt- eller komponentnavne Risedronic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H11 N O7 P2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Phosphonic acid, P,P'-[1-hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis-, Phosphonic acid, [1-hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis- (9CI), P,P'-[1-Hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis[phosphonic acid], 1-Hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene bisphosphonic acid, 1-Hydroxy-2-(3-pyridyl)ethylidene-1,1-diphosphonic acid, 1-Hydroxy-2-pyrid-3-ylethylidene-1,1-bisphosphonic acid, BPH 2, NE 58019, Risedronate, Risedronic acid
InChI formel InChI=1S/C7H11NO7P2/c9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5,9H,4H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)
SMIL OC(Cc1cccnc1)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O
IUPAC navn (1-hydroxy-1-phosphono-2-pyridin-3-ylethyl)phosphonic acid
Molekylvægt (g/mol) 283.11
Mængde 25 mg
Formel vægt 283.0011 g/mol