Få mere at vide
Risedronic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
Risedronic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Risedronic Acid |
| CAS | 105462-24-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Risedronic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H11 N O7 P2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Phosphonic acid, P,P'-[1-hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis-, Phosphonic acid, [1-hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis- (9CI), P,P'-[1-Hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bis[phosphonic acid], 1-Hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene bisphosphonic acid, 1-Hydroxy-2-(3-pyridyl)ethylidene-1,1-diphosphonic acid, 1-Hydroxy-2-pyrid-3-ylethylidene-1,1-bisphosphonic acid, BPH 2, NE 58019, Risedronate, Risedronic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11NO7P2/c9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)4-6-2-1-3-8-5-6/h1-3,5,9H,4H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15) |
| SMIL | OC(Cc1cccnc1)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O |
| IUPAC navn | (1-hydroxy-1-phosphono-2-pyridin-3-ylethyl)phosphonic acid |
| Vis mere |