Få mere at vide
Risedronate Sodium 2.5 Hydrate, Mikromol™
Artikelnummer. 17902156
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17902156 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17902156 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0777.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Risedronate Sodium 2.5 Hydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Risedronate Sodium 2.5 Hydrate
CAS 329003-65-8
Analyt- eller komponentnavne Risedronate Sodium 2.5 Hydrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel 2 C7 H10 N O7 P2 . 2 Na . 5 H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Risedronate Sodium 2.5 Hydrate, P,P'-[1-Hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bisphosphonic acid sodium salt hydrate (2:2:5), [1-Hydroxy-2-(3-pyridinyl)ethylidene]bisphosphonic acid monosodium salt hydrate (2:5), Risedronic acid monosodium salt hemipentahydrate
InChI formel InChI=1S/2C7H11NO7P2.2Na.5H2O/c2*9-7(16(10,11)12,17(13,14)15)4-6-2-1-3-8-5-6;;;;;;;/h2*1-3,5,9H,4H2,(H2,10,11,12)(H2,13,14,15);;;5*1H2/q;;2*+1;;;;;/p-2
SMIL O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OC(Cc1cccnc1)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-].OC(Cc2cccnc2)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-]
IUPAC navn disodium;hydroxy-(1-hydroxy-1-phosphono-2-pyridin-3-ylethyl)phosphinate;pentahydrate
Molekylvægt (g/mol) 700.26
Mængde 100 mg
Formel vægt 700.0189 g/mol