Få mere at vide
Ripasudil Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ripasudil Dihydrochloride |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18FN3O2S.2ClH/c1-11-8-17-6-3-7-19(11)22(20,21)14-5-2-4-12-9-18-10-13(16)15(12)14;;/h2,4-5,9-11,17H,3,6-8H2,1H3;2*1H/t11-;;/m0../s1 |
| Formel vægt | 395.0637 |