Få mere at vide
MedChemExpress RIPA Lysis Buffer (Strong)
Artikelnummer. 16448946
Encompass_Preferred
Skift visning
:
100 mL
Artikelnummer.
16448946 100 mL
1 options
Artikelnummer. 16448946 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYK1001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress MCE RIPA Lysis Buffer is one of the most reliable buffers used to lyse cells from both cultured cells and tissues.
Specifications
Mængde 100 mL
Produkttype Kits
Indhold og opbevaring Stored at -20°C, and is stable for up to 12 months.
Forsendelsestilstand Room temperature
Mål VD/VDR