missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

RIPA-56, MedChemExpress

Artikelnummer. 16490916
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
200 mg
Pakningsstørrelse:
200mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16490916 200 mg 200mg
16459786 50 mg -
16444506 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16490916 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY101032
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress RIPA-56 is a highly potent, selective, and metabolically stable inhibitor of receptor-interacting protein 1 (RIP1) with an IC50 of 13 nM. RIPA-56 can be used for the treatment of systemic inflammatory response syndrome.

RIPA-56 is a highly potent, selective, and metabolically stable inhibitor of receptor-interacting

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale RIPA-56
Fysisk form Solid
CAS 1956370-21-0
Farve White
Mængde 200 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C13H19NO2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (451.88 mM)
SMIL CCC(C)(C)C(N(CC1=CC=CC=C1)O)=O
Molekylvægt (g/mol) 221.3
Formel vægt 221.3
Procent renhed 99.71%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.