Få mere at vide
Globe Scientific RingSeal kryogenisk hætteglas, eksterne tråde
Artikelnummer. 31923768 Shop alle Globe Scientific produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
41.3 mm
47.3 mm
48.5 mm
76.4 mm
89.3 mm
90.2 mm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk)
31923768 90.2 mm
31922013 41.3 mm
31921990 48.5 mm
31921880 47.3 mm
31921669 76.4 mm
31922948 89.3 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31923768 Leverandør Globe Scientific Leverandørnr. 30325
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Et fremragende valg til langtidsopbevaring af prøver. Bygget med pålidelige o-ring tætningslister tilbyder denne enestående serie flere varianter for at imødekomme forskellige forskningsbehov. Fås både som indvendige og eksterne gevindvarianter.
  • Lækagesikkert design: RingSeal™ kryogene hætteglas giver lækagesikker beskyttelse op til 90 kPa og beskytter mod potentielle lækager eller forurening
  • O-ringpakninger: Pålidelige o-ringtætninger beskytter effektivt prøver inden for et bredt temperaturområde, fra -196 °C til 121 °C
  • Rund bund og selvstående muligheder: Vælg mellem runde bund- og selvstående hætteglas baseret på dine specifikke behov
  • Certificeret renhed: Certificeret DNase, RNase og Pyrogen-fri hætteglas sikrer integriteten og renheden af dine værdifulde prøver
  • Interne og eksterne tråde: Tilgængelige interne og eksterne trådmuligheder muliggør kompatibilitet med en række laboratorieprocesser
  • Stort skriveområde: Stort skriveområde hjælper med nem identifikation og organisering af eksempler
  • Autoklaverbar: For at sikre effektiv sterilisering samtidig med at deres strukturelle integritet opretholdes
Tekniske data
Farve Neutral
Diameter (metrisk) Udvendig 12.4 mm
Materiale Polypropylen
Forspaltet Nej
Sterilitet Steril
Engangs Engangsbrug
Volumen (metrisk) 5 mL
Uddannet Ja
nr. pr. sag 500
Volumen (metrisk) Virker 4.5 mL
Grundstil Rund bund, selvstående
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg, silikoneskive
Mængde 500
Markeringssted Ja
Hætteglas type Eksternt trådet
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Ikke-pyrogen, RNase/DNase-fri
Højde (metrisk) 90.2 mm
Konserveringsmiddel Ingen
Produkttype Kryogenisk hætteglas