Beskrivelse
- Lækagesikkert design: RingSeal™ kryogene hætteglas giver lækagesikker beskyttelse op til 90 kPa og beskytter mod potentielle lækager eller forurening
- O-ringpakninger: Pålidelige o-ringtætninger beskytter effektivt prøver inden for et bredt temperaturområde, fra -196 °C til 121 °C
- Rund bund og selvstående muligheder: Vælg mellem runde bund- og selvstående hætteglas baseret på dine specifikke behov
- Certificeret renhed: Certificeret DNase, RNase og Pyrogen-fri hætteglas sikrer integriteten og renheden af dine værdifulde prøver
- Interne og eksterne tråde: Tilgængelige interne og eksterne trådmuligheder muliggør kompatibilitet med en række laboratorieprocesser
- Stort skriveområde: Stort skriveområde hjælper med nem identifikation og organisering af eksempler
- Autoklaverbar: For at sikre effektiv sterilisering samtidig med at deres strukturelle integritet opretholdes
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Neutral |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12.2 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Forspaltet | Nej |
| Sterilitet | Steril |
| Engangs | Engangsbrug |
| Volumen (metrisk) | 1 mL |
| Uddannet | Ja |
| nr. pr. sag | 500 |
| Volumen (metrisk) Virker | 0.9 mL |
| Vis mere |