Få mere at vide
Emma Safety Footwear Ringo sikkerhedssko
Artikelnummer. 15948931
Skift visning
Størrelse:
48
49
Pakningsstørrelse:
1 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15948931 49 1 par
15938931 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15948931 Leverandør Emma Safety Footwear Leverandørnr. MM73054049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    970.64 DKK
    572.25 DKK / 1 par
    Spare 398.39 DKK
    41% Slukket
Forventet forsendelse: 16-03-2027
En alsidig sko med en aftørringsoverdel og en 'let at rengøre' sål. Populært blandt folk, der arbejder inden for mad og catering. For ro i sindet giver en indvendig tåkappe elastisk beskyttelse mod faldende genstande og uforudsete farer.
  • S2-Sikkerhedssko til våde arbejdsforhold
  • Fuldnarvet læder konstruktion
  • GripForce™ Easy Twist ydersål
  • Hydro-Tec™ Desinficeret sølv
Tekniske data
Certificeringer/compliance DA ISO 20345:2011
Lukketype Snørebånd
Farve Sort
Design Ringo
Liner materiale Hydro-Tec™ Desinficeret sølv
Materiale Læder
Størrelse 49
Tå materiale Stål