Få mere at vide
Ansell Ringers R075 PVC-coated kemikalieresistente/vandtætte slaghandsker - forlænget manchet
Artikelnummer. 16629073 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Lille
Større
2X-stor
Artikelnummer. 16629073
Brand: Ansell 07512
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Udviklet med Ringers' F3 Technology™ og patenteret TPR design for øget fingerfærdighed og komfort. Tekstureret PVC-belægning på håndfladen forbedrer grebsevnen, samtidig med at den giver kemisk resistens.
  • TPR stødbeskyttelse på toppen af hånden og over fingrenes fulde længde
  • PVC-belægning er vandtæt og giver modstand mod kemikalier
  • Indvendig foring giver skæremodstand i hele handsken
  • Holdbar tekstureret håndfladebelægning forbedrer grebet
  • Kort manchet i håndske-stil holder snavs væk fra hænderne
  • Niveau 1 Kontakt Varmeydelse ved en ekstern eksponering på 100 °C, i overensstemmelse med testmetode EN 407
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
ANSI Abrasion Rating ANSI 5
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 374_2003 Mikroorganisme, EN 420:2003 + A1:2009
Applikationer Industri
Belægningsmateriale PVC
Farve Hi-vis rød
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A3
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Latex fri Nej
Materiale DuPont™ Aramid fibre
Produkttype Kemikaliebestandige handsker
Størrelse 2X-stor
EN388 Standard 4441CP
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER KLMOPT
EN ISO 374 - 5 Ja
Handske manchet stil Handske
Serie R-075
Længde (engelsk) 18 tommer
Længde (metrisk) 465 mm