Få mere at vide
Ansell Ringers R075 PVC-coated kemikalieresistente/vandtætte slaghandsker - forlænget manchet
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
Lille
Større
2X-stor
Beskrivelse
- TPR stødbeskyttelse på toppen af hånden og over fingrenes fulde længde
- PVC-belægning er vandtæt og giver modstand mod kemikalier
- Indvendig foring giver skæremodstand i hele handsken
- Holdbar tekstureret håndfladebelægning forbedrer grebet
- Kort manchet i håndske-stil holder snavs væk fra hænderne
- Niveau 1 Kontakt Varmeydelse ved en ekstern eksponering på 100 °C, i overensstemmelse med testmetode EN 407
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 5 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | EN 374_2003 Mikroorganisme, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Applikationer | Industri |
| Belægningsmateriale | PVC |
| Farve | Hi-vis rød |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A3 |
| Udvendig finish | Fuldt tekstureret |
| Latex fri | Nej |
| Materiale | DuPont™ Aramid fibre |
| Produkttype | Kemikaliebestandige handsker |
| Vis mere |