Få mere at vide
Ansell Ringers R074 PVC-belagte kemikalieresistente/vandtætte slaghandsker
Product Code. 16679063 Shop All Ansell Products
Click to view available options
Størrelse:
Lille
Større
2X-stor
Product Code. 16679063
Brand: Ansell 07408
Only null left
Add to basket
Add to basket
Udviklet med Ringers' F3 Technology™ og patenteret TPR design for øget fingerfærdighed og komfort. Tekstureret PVC-belægning på håndfladen forbedrer grebsevnen, samtidig med at den giver kemisk resistens.
  • TPR stødbeskyttelse på toppen af hånden og over fingrenes fulde længde
  • PVC-belægning er vandtæt og giver modstand mod kemikalier
  • Indvendig foring giver skæremodstand i hele handsken
  • Holdbar tekstureret håndfladebelægning forbedrer grebet
  • Kort manchet i håndske-stil holder snavs væk fra hænderne
  • Niveau 1 Kontakt Varmeydelse ved en ekstern eksponering på 100 °C, i overensstemmelse med testmetode EN 407
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
ANSI Abrasion Rating ANSI 5
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 374_2003 Mikroorganisme, EN 420:2003 + A1:2009
Applikationer Industri
Belægningsmateriale PVC
Farve Hi-vis rød
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A3
Udvendig finish Fuldt tekstureret
Latex fri Ja
Materiale DuPont™ Aramid fibre
Produkttype Kemikaliebestandige handsker
Størrelse Lille
EN388 Standard 4X41CP
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 KEMISKE BREVKODER AJKLMO
EN ISO 374 - 5 Ja
Handske manchet stil Handske
Serie R-074
Længde (metrisk) 350 mm