Beskrivelse
- Fastgør manchetten med krog og løkke TPR trækflig lukning
- Blødt og slidstærkt premium mesh-stof på toppen af hånden for optimal komfort og fleksibilitet
- Premium syntetisk læder brugt til split palm konstruktion for langvarig holdbarhed
- Vikl omkring pegefingeren og beskytter slid- og rivezonen
- Letvægtsstof mellem fingrene for fremragende fingerfærdighed
- Touchscreen-kompatibel indeks-, midter- og tommelfingerspidser
Tekniske data
Tekniske data
| ANSI Abrasion Rating | ANSI 3 |
| Certificeringer/overholdelse (Europa) | ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, Ecovadis-mærke, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Kategori II |
| Kloreret | Nej |
| Belægningsmateriale | Uncoated |
| Farve | Sort |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A1 |
| Hånd | Bestemt |
| Materiale | Syntetisk læder |
| Produkttype | Handsker |
| Størrelse | 9 |
| Vis mere |