Beskrivelse
- Ringers 085 R-Flex Impact-handsken med Nitrile Half Dip og Fleece-foring kombinerer beskyttelse mod stødfarer og de højeste niveauer af skæremodstand, med ekstra varme til påføring i kolde miljøer.
- En åndbar strikskal udviklet med Ringers' F3 Technology™ og patenteret TPR design for overlegen fingerfærdighed og komfort.
- Den sandede håndflade sikrer sikkert greb på våde og tørre overflader, og touchscreen-kompatible indeks-, midter- og tommelfingerspidser tillader teknologiinteraktion.
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Industri |
| Belægningsmateriale | Nitril |
| Farve | Flerfarvet |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A6 |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | HPPE, Nitril |
| Produkttype | Mekaniske beskyttelseshandsker |
| Størrelse | 3X-Large |