Få mere at vide
Ansell™ Ringers 085 R-Flex Impact Handsker
Disse Ringers 085 R-Flex Impact Handsker giver innovativ beskyttelse mod slag, snit og kulde kombineret med overlegen fingerfærdighed for ultimativ komfort i en række forskellige slutanvendelser.
Brand: Ansell™ 085-12
283.64 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Ringers 085 R-Flex Impact-handsken med Nitrile Half Dip og Fleece-foring kombinerer beskyttelse mod stødfarer og de højeste niveauer af skæremodstand, med ekstra varme til påføring i kolde miljøer.
- En åndbar strikskal udviklet med Ringers' F3 Technology™ og patenteret TPR design for overlegen fingerfærdighed og komfort.
- Den sandede håndflade sikrer sikkert greb på våde og tørre overflader, og touchscreen-kompatible indeks-, midter- og tommelfingerspidser tillader teknologiinteraktion.
Tekniske data
Industri | |
Flerfarvet | |
Ja |
Nitril | |
Bestemt | |
12 |