Få mere at vide
Ansell™ Ringers 085 R-Flex Impact Handsker
Artikelnummer. 17338172 Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
10
11
12
3X-Large
7
8
9
Artikelnummer. 17338172
Brand: Ansell™ 08509
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse Ringers 085 R-Flex Impact Handsker giver innovativ beskyttelse mod slag, snit og kulde kombineret med overlegen fingerfærdighed for ultimativ komfort i en række forskellige slutanvendelser.
  • Ringers 085 R-Flex Impact-handsken med Nitrile Half Dip og Fleece-foring kombinerer beskyttelse mod stødfarer og de højeste niveauer af skæremodstand, med ekstra varme til påføring i kolde miljøer.
  • En åndbar strikskal udviklet med Ringers' F3 Technology™ og patenteret TPR design for overlegen fingerfærdighed og komfort.
  • Den sandede håndflade sikrer sikkert greb på våde og tørre overflader, og touchscreen-kompatible indeks-, midter- og tommelfingerspidser tillader teknologiinteraktion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Applikationer Industri
Belægningsmateriale Nitril
Farve Flerfarvet
Bedømmelse af skæremodstand ANSI A6
Hånd Bestemt
Latex fri Ja
Materiale HPPE, Nitrile
Produkttype Mechanical Protection Gloves
Størrelse 9