Få mere at vide
Ansell™ Ringers 085 R-Flex Impact Handsker
Disse Ringers 085 R-Flex Impact Handsker giver innovativ beskyttelse mod slag, snit og kulde kombineret med overlegen fingerfærdighed for ultimativ komfort i en række forskellige slutanvendelser.
Brand:  Ansell™ 085-08
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17328172
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    426.00 DKK
    283.64 DKK / 1 par
    Spare 142.36 DKK
    33% Slukket
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 29-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Ringers 085 R-Flex Impact-handsken med Nitrile Half Dip og Fleece-foring kombinerer beskyttelse mod stødfarer og de højeste niveauer af skæremodstand, med ekstra varme til påføring i kolde miljøer.
  • En åndbar strikskal udviklet med Ringers' F3 Technology™ og patenteret TPR design for overlegen fingerfærdighed og komfort.
  • Den sandede håndflade sikrer sikkert greb på våde og tørre overflader, og touchscreen-kompatible indeks-, midter- og tommelfingerspidser tillader teknologiinteraktion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Industri
Flerfarvet
Bestemt
HPPE, Nitrile
8
Nitril
ANSI A6
Ja
Mechanical Protection Gloves
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Product Guides
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ansell™ Ringers 085 R-Flex Impact Handsker > Størrelse: 8