Få mere at vide
Ansell™ Ringers 085 R-Flex Impact Handsker
Shop alle Ansell produkter
Størrelse:
10
11
12
3X-Large
7
8
9
Beskrivelse
- Ringers 085 R-Flex Impact-handsken med Nitrile Half Dip og Fleece-foring kombinerer beskyttelse mod stødfarer og de højeste niveauer af skæremodstand, med ekstra varme til påføring i kolde miljøer.
- En åndbar strikskal udviklet med Ringers' F3 Technology™ og patenteret TPR design for overlegen fingerfærdighed og komfort.
- Den sandede håndflade sikrer sikkert greb på våde og tørre overflader, og touchscreen-kompatible indeks-, midter- og tommelfingerspidser tillader teknologiinteraktion.
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Industri |
| Belægningsmateriale | Nitril |
| Farve | Flerfarvet |
| Bedømmelse af skæremodstand | ANSI A6 |
| Hånd | Bestemt |
| Latex fri | Ja |
| Materiale | HPPE, Nitrile |
| Produkttype | Mechanical Protection Gloves |
| Størrelse | 7 |