Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ringer's Solution, natriumfri, laktatpufret
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
500ml
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ringer's Solution |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 1 L |
| Synonym | dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide |
| Emballage | Plastflaske |