Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ringer's Solution, laktatpufret
Artikelnummer. p-7076745
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. 15498759
Brand: Thermo Scientific Chemicals J67572.AP
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ringer's Solution
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Emballage Plastflaske