Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ringer's Solution, laktatpufret
Artikelnummer. 15498759
Skift visning
Mængde:
500 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15498759 500 mL -
15408769 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498759 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J67572.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    940.31 DKK
    846.65 DKK / 500ml
    Spare 93.66 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ringer's Solution
Fysisk form Væske
Mængde 500 mL
Synonym dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Emballage Plastflaske