Få mere at vide
Hirschmann™ ringcaps™ Kapillærpipetter til engangsbrug
Artikelnummer. 15549035
Skift visning
Mængde:
250,-/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15549035 250,-/pakke Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 15549035 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9600144
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1035.00 DKK
    913.22 DKK / Pakke med 1000
    Spare 121.78 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Fremragende til at arbejde med små prøver i laboratoriet. Hirschmann™ ringcaps™ Engangskapillærpipetter kan anvendes til en bred vifte af videnskabelige og medicinske formål.
  • Med ringmærke
  • Overensstemmelse certificeret
  • Fremstillet af slidstærkt DURAN™ glas
  • Acc. til ISO 7550, CE iflg. IVD 98/79 EF
Tekniske data
Nøjagtighed 0.25%
Certificeringer/compliance ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC, overensstemmelsescertificeret
Variationskoefficient 0.5%
Oversigt Kapillærpipetter til engangsbrug, ringcaps™ , minimum ordremængde 4 kasser
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer 1
Inkluderer Ringmærke
Mængde 250,-/pakke
Type Kapillærpipetter til engangsbrug