Beskrivelse
Thermo Scientific™ Precision Ring Sets er til brug med dampende vandbade.
- Rustfrit stål
- Nest jævnt og bliver gradvist større, efterhånden som ringene fjernes
- Tre ringestørrelser tilgængelige: 10 cm (4 tommer), 12,5 cm (5 tommer) og 15 cm (6 tommer)
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Streaming bade |
| Type | Ring sæt |
| Diameter (engelsk) | 10'' |