Få mere at vide
Fisherbrand™ Ring Med Bossehead
Artikelnummer. p-8571018 Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
75 mm
131 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10286314
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af zinklegeret stål.
  • Spændemøtrikker til stænger op til 16 mm i diameter
  • Tilbehørsartikel
  • Stængelængden til midten af tophovedet er ca. 60 mm
  • Bosshead i legering, trykstøbt på ringstammen og monteret med en blå plastikhovedet forniklet stålskrue
Specifications
Diameter (metrisk) Indvendig 131 mm
Inkluderer Med Bossehead
Produkttype Ring Med Bossehead