Få mere at vide
Fisherbrand™ Ring Med Bossehead
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
75 mm
131 mm
150 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 150 mm |
| Inkluderer | Med Bossehead |
| Produkttype | Ring Med Bossehead |