Få mere at vide
Rimsulfuron, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rimsulfuron |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17N5O7S2/c1-4-27(21,22)9-6-5-7-15-12(9)28(23,24)19-14(20)18-13-16-10(25-2)8-11(17-13)26-3/h5-8H,4H2,1-3H3,(H2,16,17,18,19,20) |
| Formel vægt | 431.0569 |