missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Rimonabant Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 18040200
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18040200 10 mg
18041320 25 mg
18030730 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18040200 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR51780010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 158681-13-1
Molekylær formel C22 H21 Cl3 N4 O . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 500.25
Synonym 1H-Pyrazole-3-carboxamide, 5-(4-chlorophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methyl-N-1-piperidinyl-, hydrochloride (1:1), 1H-Pyrazole-3-carboxamide, 5-(4-chlorophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methyl-N-1-piperidinyl-, monohydrochloride (9CI), 5-(4-Chlorophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methyl-N-(piperidin-1-yl)-1H-pyrazole-3-carboxamide hydrochloride, Ribafit, Rimonabant hydrochloride, Riomont, SR 141716A, SR 151716A, Slimbant
IUPAC navn 5-(4-chlorophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methyl-N-piperidin-1-ylpyrazole-3-carboxamide;hydrochloride
SMIL Cl.Cc1c(nn(c2ccc(Cl)cc2Cl)c1c3ccc(Cl)cc3)C(=O)NN4CCCCC4

Especificaciones

Kemisk navn eller materiale Rimonabant, Hydrochloride
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C22H21Cl3N4O.ClH/c1-14-20(22(30)27-28-11-3-2-4-12-28)26-29(19-10-9-17(24)13-18(19)25)21(14)15-5-7-16(23)8-6-15;/h5-10,13H,2-4,11-12H2,1H3,(H,27,30);1H
Formel vægt 498.0548
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.