missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Rimcazole dihydrochloride

Beskrivelse
Antagonist at σ receptors (IC50 values are 1480 and 386 nM at σ1 and σ2 receptors respectively). Also binds to the dopamine transporter (IC50 = 57.6 nM) and inhibits dopamine uptake. Reduces the stimulatory effects of cocaine in vivo.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rimcazole dihydrochloride |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 394.39 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 394.384 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?