missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ Rimcazole dihydrochloride
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18722714
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18722714 10 mg
18762514 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18722714 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 1497/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

σ2 antagonist. Also DAT inhibitor

Antagonist at σ receptors (IC50 values are 1480 and 386 nM at σ1 and σ2 receptors respectively). Also binds to the dopamine transporter (IC50 = 57.6 nM) and inhibits dopamine uptake. Reduces the stimulatory effects of cocaine in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 75859-03-9
Molekylær formel C21H29Cl2N3

Especificaciones

Kemisk navn eller materiale Rimcazole dihydrochloride
Mængde 10 mg
Formel vægt 394.39
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 394.384
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.