Få mere at vide
Rimantadinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30138092
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138092 1 g
17901765 10 mg
17982185 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138092 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR5170001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1501-84-4
Molekylær formel C12 H21 N . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 215.76
Synonym Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-methanamine, α-methyl-, hydrochloride (1:1), 1-Adamantanemethylamine, α-methyl-, hydrochloride (7CI,8CI), Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-methanamine, α-methyl-, hydrochloride (9CI), 1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride, 1-(1-Aminoethyl)adamantane hydrochloride, EXP 126, Flumadine, JP 61, Meradan, Meradane, NSC 206764, Remantadin, Remantadine, Rimantadine hydrochloride, Roflual, α-Methyl-1-adamantanemethylamine hydrochloride
IUPAC navn 1-(1-adamantyl)ethanamin; hydrochlorid
SMIL Cl.CC(N)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rimantadine Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H21N.ClH/c1-8(13)12-5-9-2-10(6-12)4-11(3-9)7-12;/h8-11H,2-7,13H2,1H3;1H
Formel vægt 215.1441
Procent renhed >95%