Få mere at vide
Rimantadine hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448246
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16448246 100 mg
16482139 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16448246 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0338A
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
MedChemExpress Rimantadine hydrochloride is an anti-influenza virus drug.
Rimantadine hydrochloride is an anti-influenza virus drug.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rimantadine hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 1501-84-4
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H22ClN
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (231.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (154.48 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(C1(C[C@H](C2)C3)C[C@H]3C[C@H]2C1)N.Cl
Molekylvægt (g/mol) 215.76
Formel vægt 215.76
Procent renhed 98.0%