Få mere at vide
Riluzol, TRC
Artikelnummer. 30138070
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138070 50 mg
30133956 100 mg
30008192 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30138070 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR51000050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1744-22-5
Molekylær formel C8 H5 F3 N2 O S
Molekylvægt (g/mol) 234.2
Synonym 6-(Trifluoromethoxy)-2-benzothiazolamine, Benzothiazole, 2-amino-6-(trifluoromethoxy)- (7CI,8CI), 2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole, 6-(Trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine, 6-(Trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-ylamine, 6-(Trifluoromethoxy)-2-aminobenzothiazole, 6-Trifluoromethoxybenzo[d]thiazol-2-amine, 6-Trifluoromethoxybenzothiazol-2-ylamine, PK 26124, RP 54274, Rilutek, Rilutor, Riluzole
IUPAC navn 6-(trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-amin
SMIL Nc1nc2ccc(OC(F)(F)F)cc2s1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Riluzole
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C8H5F3N2OS/c9-8(10,11)14-4-1-2-5-6(3-4)15-7(12)13-5/h1-3H,(H2,12,13)
Formel vægt 234.0075