Få mere at vide
Riluzol, Mikromol™
Artikelnummer. 30051821
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30051821 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051821 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1382.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Riluzol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Riluzole
CAS 1744-22-5
Analyt- eller komponentnavne Riluzole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H5 F3 N2 O S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 6-(Trifluoromethoxy)-2-benzothiazolamine, Benzothiazole, 2-amino-6-(trifluoromethoxy)- (7CI,8CI), 2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole, 6-(Trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine, 6-(Trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-ylamine, 6-(Trifluoromethoxy)-2-aminobenzothiazole, 6-Trifluoromethoxybenzo[d]thiazol-2-amine, 6-Trifluoromethoxybenzothiazol-2-ylamine, PK 26124, RP 54274, Rilutek, Rilutor, Riluzole
InChI formel InChI=1S/C8H5F3N2OS/c9-8(10,11)14-4-1-2-5-6(3-4)15-7(12)13-5/h1-3H,(H2,12,13)
SMIL Nc1nc2ccc(OC(F)(F)F)cc2s1
IUPAC navn 6-(trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-amin
Molekylvægt (g/mol) 234.2
Mængde 250 mg
Formel vægt 234,0075 g/mol