Få mere at vide
Riluzol, LoGiCal
Artikelnummer. 30458570
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30458570 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458570 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1382.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Riluzole
CAS 1744-22-5
Analyt- eller komponentnavne Riluzole
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H5 F3 N2 O S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 6-(Trifluoromethoxy)-2-benzothiazolamine, Benzothiazole, 2-amino-6-(trifluoromethoxy)- (7CI,8CI), 2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole, 6-(Trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine, 6-(Trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-ylamine, 6-(Trifluoromethoxy)-2-aminobenzothiazole, 6-Trifluoromethoxybenzo[d]thiazol-2-amine, 6-Trifluoromethoxybenzothiazol-2-ylamine, PK 26124, RP 54274, Rilutek, Rilutor, Riluzole
InChI formel InChI=1S/C8H5F3N2OS/c9-8(10,11)14-4-1-2-5-6(3-4)15-7(12)13-5/h1-3H,(H2,12,13)
Løsningstype Fedt
SMIL Nc1nc2ccc(OC(F)(F)F)cc2s1
IUPAC navn 6-(trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-amin
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 234.2
Mængde 10 mg
Formel vægt 234,0075 g/mol