Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Riluzole hydrochloride
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001126
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30001126 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30001126 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 0768/25
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
GABA uptake inhibitor; also inhibits glutamate release and blocks NaV channels
Inhibits glutamate release from presynaptic terminals and increases Na+-dependent glutamate uptake in rat cortical synaptosomes. Blocks voltage-dependent Na+ channels and inhibits GABA uptake by striatal synaptosomes. Also activates TRPC5 channels. Psychotropic agent with anticonvulsant, hypnotic, anxiolytic, anti-ischemic, anesthetic and neuroprotective properties.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Riluzole hydrochloride
CAS 850608-87-6
Mængde 25 mg
Molekylær formel C8H6ClF3N2OS
Formel vægt 270.66
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 270.654