Få mere at vide
Riluzole 4-Trifluoromethoxy Isomer, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine |
| CAS | 235101-36-7 |
| Molekylær formel | C8 H5 F3 N2 O S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Benzothiazolamine','4-(trifluoromethoxy)-, 4-(Trifluoromethoxy)-2-benzothiazolamine, 2-Amino-4-trifluoromethoxybenzothiazole, 4-(Trifluoromethoxy)benzo[d]thiazol-2-amine, 4-(Trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5F3N2OS/c9-8(10,11)14-4-2-1-3-5-6(4)13-7(12)15-5/h1-3H,(H2,12,13) |
| SMIL | Nc1nc2c(OC(F)(F)F)cccc2s1 |
| IUPAC navn | 4-(trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 234.2 |
| Formel vægt | 234.0075 |