Få mere at vide
Rilpivirine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rilpivirine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H18N6/c1-15-12-18(4-3-10-23)13-16(2)21(15)27-20-9-11-25-22(28-20)26-19-7-5-17(14-24)6-8-19/h3-9,11-13H,1-2H3,(H2,25,26,27,28)/b4-3+ |
| Formel vægt | 366.1593 |
| Procent renhed | >95% |