Få mere at vide
Rilpivirine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
Rilpivirine Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rilpivirine Hydrochloride |
| CAS | 700361-47-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Rilpivirine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C22 H18 N6 . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Rilpivirine Hydrochloride, Benzonitrile, 4-[[4-[[4-[(1E)-2-cyanoethenyl]-2,6-dimethylphenyl]amino]-2-pyrimidinyl]amino]-, hydrochloride (1:1), Benzonitrile, 4-[[4-[[4-[(1E)-2-cyanoethenyl]-2,6-dimethylphenyl]amino]-2-pyrimidinyl]amino]-, monohydrochloride (9CI), Rilpirivine, Rilpivirine hydrochloride, TMC 278 hydrochloride, R314585 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H18N6.ClH/c1-15-12-18(4-3-10-23)13-16(2)21(15)27-20-9-11-25-22(28-20)26-19-7-5-17(14-24)6-8-19;/h3-9,11-13H,1-2H3,(H2,25,26,27,28);1H/b4-3+; |
| SMIL | Cl.Cc1cc(\C=C\C#N)cc(C)c1Nc2ccnc(Nc3ccc(cc3)C#N)n2 |
| IUPAC navn | 4-[[4-[4-[(E)-2-cyanoethenyl]-2,6-dimethylanilino]pyrimidin-2-yl]amino]benzonitrile;hydrochloride |
| Vis mere |