missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Rilpivirine-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rilpivirine-D6 |
| CAS | 1312424-26-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C22 2H6 H12 N6 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Rilpivirine D6 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H18N6/c1-15-12-18(4-3-10-23)13-16(2)21(15)27-20-9-11-25-22(28-20)26-19-7-5-17(14-24)6-8-19/h3-9,11-13H,1-2H3,(H2,25,26,27,28)/b4-3+/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])c1cc(\C=C\C#N)cc(c1Nc2ccnc(Nc3ccc(cc3)C#N)n2)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 4-[[4-[4-[(E)-2-cyanoethenyl]-2,6-bis(trideuteriomethyl)anilino]pyrimidin-2-yl]amino]benzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 372.46 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?