Få mere at vide
Rilmenidine Dihydrogen Phosphate, Mikromol™
Artikelnummer. 30049354
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30049354 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049354 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3669.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Rilmenidine Dihydrogen Phosphate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rilmenidine Dihydrogen Phosphate
CAS 85409-38-7
Analyt- eller komponentnavne Rilmenidine Dihydrogen Phosphate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H16 N2 O . H3 O4 P
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Rilmenidine dihydrogen phosphate, N-(Dicyclopropylmethyl)-4,5-dihydro-oxazol-2-amine dihydrogen phosphate (1:1), S 3341-3, Rilmenidine for system suitability
InChI formel InChI=1S/C10H16N2O.H3O4P/c1-2-7(1)9(8-3-4-8)12-10-11-5-6-13-10;1-5(2,3)4/h7-9H,1-6H2,(H,11,12);(H3,1,2,3,4)
SMIL OP(=O)(O)O.C1CN=C(NC(C2CC2)C3CC3)O1
IUPAC navn N-(dicyclopropylmethyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amine;phosphoric acid
Molekylvægt (g/mol) 278.24
Mængde 250 mg
Formel vægt 278.1032 g/mol