Få mere at vide
Rilmenidine Dihydrogen Phosphate, LoGiCal
Artikelnummer. 30462386
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462386 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462386 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3669.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rilmenidine Dihydrogen Phosphate
CAS 85409-38-7
Analyt- eller komponentnavne Rilmenidine Dihydrogen Phosphate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C10 H16 N2 O . H3 O4 P
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Rilmenidine dihydrogen phosphate, N-(Dicyclopropylmethyl)-4,5-dihydro-oxazol-2-amine dihydrogen phosphate (1:1), S 3341-3, Rilmenidine for system suitability
InChI formel InChI=1S/C10H16N2O.H3O4P/c1-2-7(1)9(8-3-4-8)12-10-11-5-6-13-10;1-5(2,3)4/h7-9H,1-6H2,(H,11,12);(H3,1,2,3,4)
Løsningstype Neat
SMIL OP(=O)(O)O.C1CN=C(NC(C2CC2)C3CC3)O1
IUPAC navn N-(dicyclopropylmethyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amine;phosphoric acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 278.24
Mængde 10 mg
Formel vægt 278.1032 g/mol