Få mere at vide
Riley™ Tilla sikkerhedsbriller
Description
- Kan bæres over briller
- Ventilerede tempelspidser og sideskærme
- Pandebeskyttelse
- Anti-tåge-linse
- UV400-beskyttelse
- Ideelt at blive båret af besøgende på siden
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | CE eller - UKCA eller - EN 166:2001 |
| Linsebelægning | Fugtafvisende middel, UV-behandlet |
| Linsefarve | Grå |
| Produkttype | Overglas |
| Til brug med (applikation) | Komponent- og produktsamling, træarbejde og fremstilling, glas og glas, opmåling |
| Ramme farve | Grå |
| Transmissionsværdi | 14% |
| Vægt (metrisk) | 44 g |
| Materiale | Polycarbonat |
| Engangs | Genanvendelig |
| Show More |