Få mere at vide
Riley™ Tilla sikkerhedsbriller
Artikelnummer. 31702886
Skift visning
Linsefarve:
Grå
Klar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsefarve
31702886 Klar
31702889 Grå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31702886 Leverandør Riley™ Leverandørnr. RLY00461
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1634.39 DKK
    942.75 DKK / Pakke med 20
    Spare 691.64 DKK
    42% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Overbriller med sikkerhedsbriller giver fuld dækning med beskyttelse fra bryn og sider, designet til komfort og kompatibilitet med briller med styrke.
  • Kan bæres over briller
  • Ventilerede tempelspidser og sideskærme
  • Pandebeskyttelse
  • Anti-tåge-linse
  • UV400-beskyttelse
  • Ideelt at blive båret af besøgende på siden
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE eller - UKCA eller - EN 166:2001
Linsebelægning Fugtafvisende middel, UV-behandlet
Linsefarve Klar
Produkttype Overglas
Til brug med (applikation) Komponent- og produktsamling, træarbejde og fremstilling, glas og glas, opmåling
Ramme farve Klar
Transmissionsværdi 92%
Vægt (metrisk) 44 g
Materiale Polycarbonat
Engangs Genanvendelig
Linse materiale Polycarbonat (høj-impact)
Rammemateriale Polycarbonat
UV beskyttelse UV400
Rammetype Indirekte ventileret