Få mere at vide
Brady™ Rigid Polypropylene Safety Signs
Vist tekst:
FARE for kvælning
Iltningsmiddel
Skadeligt eller irriterende materiale
Bredde (metrisk):
100 mm
200 mm
315 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EC 95/98 standard |
| Materiale | Polypropylene |
| Mængde | 1 Ea. |
| Oversigt | Rigid Polypropylene |
| Til brug med (applikation) | Used for a wide variety of applications both indoors and outdoors |
| Bredde (metrisk) | 100 mm |
| Form | Triangular |
| Vist tekst | Iltningsmiddel |
| Produkttype | Underground Warning Tape |