missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Brady™ Rigid Polypropylene Safety Signs
Klik for at se tilgængelige muligheder
Vist tekst:
FARE for kvælning
Iltningsmiddel
Skadeligt eller irriterende materiale
Bredde (metrisk):
100 mm
200 mm
315 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylene |
| Mængde | 1 Ea. |
| Oversigt | Rigid Polypropylene |
| Til brug med (applikation) | Used for a wide variety of applications both indoors and outdoors |
| Bredde (metrisk) | 315 mm |
| Form | Triangular |
| Vist tekst | FARE for kvælning |
| Produkttype | Hazard Safety Sign |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion