Få mere at vide
Brady™ Stiv polypropylen forbudsskilte
Artikelnummer. p-8001285
Vist tekst:
Defense to use cell phones
Standing og parkering forbudt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11725014
Brand: Brady™ 807006
Tekniske data
Certificeringer/compliance NF X 08-003-1 and 08-003-3 NX and the European Directive 92/58 / EEC
Materiale Polypropylene
Mængde 1 Ea.
Oversigt Rigid Polypropylene
Diameter (metrisk) 315 mm
Til brug med (applikation) Used for a wide variety of applications both indoors and outdoors
Maks. Temperatur (metrisk) 120°C
Bredde (metrisk) 105 mm
Form Round
Vist tekst Defense to use cell phones
Produkttype Lockout Safety Sign