Få mere at vide
Brady™ Stiv polypropylen klasse AB Ildslukker piktogram tegn
Artikelnummer. 11760324 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
200 x 250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
11760324 200 x 250 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11760324 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 252084
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.20 DKK
    74.84 DKK / Pakke med 1
    Spare 5.36 DKK
    6% Slukket
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Tekniske data
Alternativt varenummer STF 596-200X250-B7527
Højde (metrisk) 250 mm
Længde (metrisk) 200 mm
Dimensioner (L x B) 200 x 250 mm