Få mere at vide
Justrite Rigid-Lock QuickBerm™
Artikelnummer. 30048944
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
2032 x 1422 x 305 mm
2642 x 1422 x 305 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
30048944 2032 x 1422 x 305 mm
30048943 2642 x 1422 x 305 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30048944 Leverandør Justrite Leverandørnr. JEN28512BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7620.87 DKK
    4512.63 DKK / Pakke med 1
    Spare 3108.24 DKK
    40% Slukket
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Holdbar drive-in spildindeslutning til tromler, IBC-tasker og tanke.
  • Enestående arbejdskomfort på grund af 12,7 modificeret PVC-belagt stof er velegnet til at placere tunge materialer i arbejdsområdet, lejlighedsvise ind- eller udkørsel og fodgængertrafik
  • Kemikaliebestandig og modstår langvarig UV-eksponering– fantastisk til udendørs brug
  • Patenteret Rigid-Lock integreret rustfrit stål vægstøttesystem er 30 cm dybt og låser ved 90° for sikker, lækagesikker indeslutning
Tekniske data
Materiale Polypropylen, PVC
Type Spildopbevaringspalle
Dimensioner (L x B x H) 2032 x 1422 x 305 mm
Vægt (engelsk) 24 lb.
Vægt (metrisk) 10.9 kg