Få mere at vide
Quickfit™ Still Head Vertical Recovery Adapter
Størrelse:
19/26 (kegle)
19/26 (kondensator), 19/26 (kolbe)
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
Anvendes i destillationsaggregater, hvor kondensatoren samles i vertikal tilstand
- Anvendes i destillationsaggregater, hvor kondensatoren samles i vertikal tilstand
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Anvendes i destillationsaggregater, hvor kondensatoren samles i vertikal tilstand |
| Type | Lodret Recovery Still Head |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Certificeringer/compliance | ISO 3585 |
| Størrelse | 19/26 (kondensator), 19/26 (kolbe) |