Få mere at vide
BRANDTECH™ BRAND™ Rigid Frame 96-brønds PCR plader
Artikelnummer. 17861242 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Frosted
Grøn
Guld
Hvid
Klarhed
Rød
Nederdel stil:
Fuld
Semi
Profil:
Lav profil
Standard
Volumen (metrisk) Nå:
0,15 ml
0,2 ml
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Nederdel stil Profil Volumen (metrisk) Nå
17861242 Blå Semi Standard 0,2 ml
17821242 Grøn Fuld Lav profil 0,15 ml
17831242 Hvid Fuld Lav profil 0,15 ml
17891252 Frosted Fuld Lav profil 0,15 ml
17811262 Guld Fuld Lav profil 0,15 ml
17811242 Blå Fuld Lav profil 0,15 ml
17851242 Klarhed Semi Standard 0,2 ml
17841242 Klarhed Semi Lav profil 0,15 ml
17801262 Rød Fuld Lav profil 0,15 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 17861242 Leverandør BRANDTECH™ BRAND™ Leverandørnr. 781548
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2380.00 DKK
    1818.98 DKK / Pakke med 50
    Spare 561.02 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Til medium og høj prøvegennemstrømning er disse 96-brøndsplader en effektiv løsning til PCR og qPCR.
  • Stærke polycarbonatrammer sikrer sikker håndtering i semi-automatiserede og automatiserede pipetteringssystemer og optimal fordampningsbeskyttelse
  • Stiv ramme tillader brug af meget tyndvæggede brønde af 100 % virgin medicinsk kvalitet polypropylen
  • Ensartet og tynd vægtykkelse af brøndene sikrer hurtig overførsel af temperatur fra cycler til prøven, hvilket reducerer cyklustider
  • En række af nederdelvalg sikrer god pasform i almindelige termiske cyklere for effektiv varmeoverførsel
  • Forskellige farver hjælper med at skelne mellem workflow-trin (til qPCR er der hvide plader tilgængelige, som reflekterer fluorescenssignaler optimalt)
  • Renrumskvalitet garanterer pålidelige resultater, da plader produceres under kontrollerede renrumsforhold og dermed opfylder renhedskriterierne for kvalitetsniveauet BIO-CERT™ PCR-kvalitet (fri for DNA, RNase, DNase, pyrogener og PCR-hæmmere)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Bindende Ejendom Untreated
Certificeringer/compliance BIO-CERT™ PCR kvalitet
Format 96-brønds
Oversigt PCR-plade 96-brønd, stiv ramme, PC/PP, blå, halvskørt, Standard, gennemsigtige brønde, BIO-CERT™ PCR-KVALITET
Array 8 x 12
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Emballage Bagged
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Produkttype PCR 96-well plate
Til brug med (udstyr) PCR Cycler
Nederdel stil Semi
Materiale Polycarbonat, Polypropylen
Volumen (metrisk) Nå 0,2 ml
Antal Wells 96
Sterilitet Ikke steril
Overfladebehandling Untreated
Well Shape Rund
Profil Standard
Vel Farve Klarhed
Længde (metrisk) 26 cm
Bredde (metrisk) 22 cm
Højde (metrisk) 10.5 cm
Egnet til formålet PCR-klar